Szeretne újra bejelentkezni?
Volumetric flasks, class B, red markings
Gyártó: VITLAB
214-0228EA 2840 HUF InStock
214-0228 214-0227 214-0223 214-0226 214-0225 214-0222
Volumetric flasks, class B, red markings
Lombikok Mérőlombikok
PMP, crystal clear, with screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings. cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Tanúsítványok: Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség