Szeretne újra bejelentkezni?
Sharps disposal container, Terusafe®
Gyártó: TERUMO
Terusafe®
TERUXX-Q1510V2EA 122000 HUF InStock
TERUXX-Q1510V2 TERUXX-Q0300V2 TERUXX-Q2010V3 TERUXX-Q0500L2 TERUXX-Q2000V3 TERUXX-Q2510V2 TERUXX-Q2000V2 TERUXX-Q1500V2 TERUXX-Q2010V2
Sharps disposal container, Terusafe®
Hulladékgyűjtők Éles eszközök tároló
These Terusafe® boxes are equipped with a variety of apertures enabling different options of sharps disposal.
  • Reduce the risk of percutaneous injuries
  • Cannot be pierced or reached into
  • Secure closure prevents needle spill while transported
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség