Szeretne újra bejelentkezni?
Pipette fillers, manual, Profillette™ 406
Gyártó: SOCOREX ISBA
Profillette™
SOCO406.025EA 4280 HUF InStock
SOCO406.025 SOCO406.010 SOCO406.002 SOCO406.300
Pipette fillers, manual, Profillette™ 406
Pipetták Pipettázó feltétek
Low cost, easy to use pipette fillers suitable for graduated glass and plastic pipettes.
  • For one-hand pipetting
  • Easy filling and dispensing: Rotate wheel to aspirate
  • Fast release by pressing air inlet valve button, or gradual release by gently turning wheel
  • Air inlet valve for fast distribution
  • Colour coding per size
  • Maintenance free
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség