Szeretne újra bejelentkezni?
UHPLC columns, ReproSil®-Pur C18-aQ
Gyártó: DR. MAISCH GMBH
ReproSil-Pur®
554-2587EA 725000 HUF InStock
554-2587 554-3372 554-3343 554-3306 554-3334 554-3326 554-3368 554-3315 554-3377 554-2580 554-3330 554-2582 554-3328 554-3344 554-3303 554-3302 554-3312 554-3384 554-3386 554-3381 554-3327 554-3382 554-2579 554-3347 554-2581 554-3370 554-3311 554-3333 554-3371 554-2589 554-3324 554-3342 554-3321 554-3375 554-3332 554-3309 554-3374 554-3373 554-3331 554-3380 554-3316 554-3356 554-2577 554-3322 554-3346 554-3353 554-2585 554-3308 554-2588 554-3337 554-3304 554-3348 554-3366 554-3319 554-3361 554-3363 554-3383 554-3357 554-3350 554-3352 554-3351 554-3340 554-3359 554-3301 554-3336 554-3360 554-3387 554-3305 554-3310 554-2578 554-3385 554-3339 554-3364 554-3318 554-3367 554-3323 554-3349 554-2576 554-3329 554-3341 554-3345 554-3335 554-3369 554-3314 554-2575 554-3300 554-3354 554-3320 554-3338 554-3362 554-3358 554-3325 554-3379 554-3376 554-3355 554-3378 554-3365 554-3317 554-3307 554-3313 554-2586
UHPLC columns, ReproSil®-Pur C18-aQ
Kromatográfiás kolonnák
Specifically designed for pharmaceutical and biotechnical separations. Ideal for LC-MS separations.
  • Hydrophilic endcapping
  • Ultra-pure sorbents
  • Total spherical particles
Purity: >99,999%
pH stability: 2 to 9
Specific surface area: 300 m²/g (120 Å)
Carbon amount: 15% C (120 Å)
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség