Szeretne újra bejelentkezni?
Single channel micro pipettes, variable volume, Acura® manual 825
Gyártó: SOCOREX ISBA
Acura®
SOCO825.TRIO.TEA 186000 HUF InStock
SOCO825.TRIO.T 613-4875 613-4877 613-4874 SOCO825.TRIO.P SOCO825.TRIO.J SOCO825.TRIO.M 613-4871 SOCO825.TRIO.C 613-4876 613-4873 613-4870 SOCO825.TRIO.V 613-4872 SOCO825.TRIO.S SOCO825.TRIO.O
Single channel micro pipettes, variable volume, Acura® manual 825
Pipettorok Egycsatornás pipetták
Manual pipettes for all applications
  • Single-handed volume setting
  • Precision digital display visible at all time
  • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips
Szállítási információk: The Multisets include: Three Acura® 825 manual adjustable pipettes, Qualitips® samples, QC certificates, operating instructions
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség