Szeretne újra bejelentkezni?
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Gyártó: SciLabware
BIBB703-04EA 243000 HUF InStock
BIBB703-04 BIBB703-02 BIBB703-03
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Adapterek Adapters, Screwthread tubes
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség