Szeretne újra bejelentkezni?
Tubing, PVC, with reinforcing
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRL801/02EA 14200 HUF InStock
MURRL801/02 MURRL801/05 MURRL801/06 MURRL801/04 MURRL801/03 MURRL801/07
Tubing, PVC, with reinforcing
Csőrendszerek PVC csőrendszerek
PVC, clear, reinforced.
  • Non toxic
This tubing is both flaxible and strong with terylene mesh reinforced wall.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség