Szeretne újra bejelentkezni?
Tubing, PVC
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRL800/01EA 5380 HUF InStock
MURRL800/01 MURRL800/05 MURRL800/06 MURRL800/04 MURRL800/03 MURRL800/07 MURRL800/08 MURRL800/02
Tubing, PVC
Csőrendszerek PVC csőrendszerek
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség