Szeretne újra bejelentkezni?
Cryogenic Vessel, Bio-Cane®
Gyártó: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Bio-Cane®
478-0805EA 707000 HUF InStock
478-0805 478-0804 478-0806 478-0803
Cryogenic Vessel, Bio-Cane®
Mélyhűtő tárolóedények
Cryogenic vessels are ideal to store cells, tissues and biologicals in an economical and biological manner.
  • Six stainless-steel canisters to accommodate vials
  • Canisters are numbered and colour-coded to simplify sample identification
  • Durable aluminium construction and vacuum insulation
  • Secure locking clasp and narrow-mouth design minimises LN2 evaporation
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség