Szeretne újra bejelentkezni?
Polyacrylic acid calibration kits for GPC/SEC
Gyártó: VARIAN
VARIPL2144-0000EA 173000 HUF InStock
VARIPL2144-0000 VARIPL2143-4000 VARIPL2142-5000 VARIPL2144-1000 VARIPL2143-8000 VARIPL2143-5000 VARIPL2142-6000 VARIPL2143-0000 VARIPL2143-6000 VARIPL2143-2000 VARIPL2143-9000 VARIPL2143-7000 VARIPL2142-3000 VARIPL2142-7000 VARIPL2142-8000 VARIPL2143-3000 VARIPL2144-3000
Polyacrylic acid calibration kits for GPC/SEC
Standardok Gázkromatográfiás standardok
Aqueous polymers for GPC/SEC
  • Compatible with all aqueous columns for wide applicability
  • Aqueous polymers 1,000 - 2 million MW
  • Well characterised Mp values ensure wide utility
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség