Szeretne újra bejelentkezni?
Filter holder
Gyártó: SciLabware
BIBB5808/3EA 55100 HUF InStock
BIBB5808/3
Filter holder
Filter holder with porosity grade 3 sintered glass disc to support 25 mm membranes.
  • Liquid only comes in contact with chemically resistant borosilicate glass
Rendelési információk: Comprises three components: Funnel (15 ml), support base with sintered glass disc and metal retaining clip. Each component of the filter holder – funnel, base and metal clip – must be ordered separately.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség