Szeretne újra bejelentkezni?
Emergency blanket
Gyártó: ORKLA CARE AB
118-0252EA 22000 HUF InStock
118-0252
Emergency blanket
Elsősegély kellékek Tűzoltó és vészhelyzeti pokrócok
This blanket made of polyester film coated with aluminum on one side is intended for use in a first aid situation. It helps prevent hypothermia, assists in prevention of post-accident shocks and protects the injured person from wind and moist.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség