Szeretne újra bejelentkezni?
Wound cleansers
Gyártó: ORKLA CARE AB
Salvequick
118-0250EA 2890 HUF InStock
118-0250 118-0025
Wound cleansers
Elsősegély kellékek Elsősegély készlet tartozékok
Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (0.9% NaCl), are intended for the mechanical cleansing of minor wounds when clean tap water is not available.
  • Tissues are packed in sealed sachets, which prevent leakage and guarantee sterility
  • Savett sachets are packed in a refill box
  • Salvequick cleansers fit into first-aid-stations
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség