Szeretne újra bejelentkezni?
Spill containment pallets, PIG®
Gyártó: NEW PIG
PIG®
NEWPPAK210-WODEA 108000 HUF InStock
NEWPPAK210-WOD NEWPPAK605-BK-WOD
Spill containment pallets, PIG®
Kármentesítő felszerelések
The spill containment pallet made from LDPE is strong enough to handle long-term storage of fully loaded steel drums.
  • Resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals
  • Textured grating adds traction and lifts out for easy sump access
  • Two-way forklift entry allows easy movement from either direction (unloaded only)
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség