Szeretne újra bejelentkezni?
HPLC columns, Syncronis™ aQ
Gyártó: Thermo Scientific
Syncronis™
HYPE97305-102130EA 200000 HUF InStock
HYPE97305-102130 HYPE97303-104630 HYPE97305-154630 HYPE97302-103030 HYPE97302-052130 HYPE97305-012101 HYPE97305-104630 HYPE97305-013001 HYPE97302-102130 HYPE97305-014001 HYPE97305-053030 HYPE97303-052130 HYPE97305-254030 HYPE97305-032130 HYPE97305-254630 HYPE97303-103030 HYPE97303-154630
HPLC columns, Syncronis™ aQ
Kromatográfiás kolonnák
These polar endcapped C18 columns provide a controlled interaction mechanism by which polar analytes can be retained and resolved.
  • Stable in 100% aqueous mobile phase
  • Enhanced retention of polar compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 19%
pH range: 2 - 8
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség