Szeretne újra bejelentkezni?
HPLC columns, Syncronis™ C18
Gyártó: Thermo Scientific
Syncronis™
HYPE97102-054630EA 197000 HUF InStock
HYPE97102-054630 HYPE97105-254030 HYPE97105-014001 HYPE97103-054630 HYPE97105-153030 HYPE97103-103030 HYPE97105-104630 HYPE97105-013001 HYPE97105-102130 HYPE97103-053030 HYPE97105-032130 HYPE97102-032130 HYPE97103-152130 HYPE97105-254630 HYPE97105-103030 HYPE97102-052130 HYPE97103-052130 HYPE97105-052130 HYPE97105-154630 HYPE97105-252130 HYPE97103-154630 HYPE97103-104630 HYPE97105-259270A HYPE97105-152130 HYPE97102-102130 HYPE97105-253030 HYPE97102-103030 HYPE97105-154030 HYPE97102-053030 HYPE97103-102130 HYPE97105-054630 HYPE97105-012101
HPLC columns, Syncronis™ C18
Kromatográfiás kolonnák
C18 phase with a high carbon load for greater retention.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Double endcapped for extra surface coverage
  • Highly inert towards basic compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 16%
pH range: 2 - 9
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség