Szeretne újra bejelentkezni?
Bath fluids
Gyártó: HUBER, PETER
HUBE6673EA 209000 HUF InStock
HUBE6673 HUBE6155 HUBE6171 HUBE6157 HUBE6479 HUBE6275 HUBE6168 HUBE6259 HUBE6158 HUBE6672 HUBE6163 HUBE6258 HUBE9685 HUBE6282 HUBE6166 HUBE6162 HUBE6172 HUBE6156 HUBE6165 HUBE6167 HUBE6276 HUBE10656 HUBE6164 HUBE6161 HUBE6170
Bath fluids
Termosztát folyadékok
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Megjegyzés: * –20...+235 °C for closed system applications
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség