Szeretne újra bejelentkezni?
Digestion system, behrotest®
Gyártó: BEHR
behrotest®
BEHRB00218430EA 128000 HUF InStock
BEHRB00218430 BEHRB00218446 BEHRB00218448
Digestion system, behrotest®
Roncsoló rendszerek Mineralizációs munkaállomások
Digestion apparatus for crude fiber or hydrolysis.
Szállítási információk: Includes serial heating unit with individually adjustable heating places, cooling water distribution with condenser rack and hoses, beakers (600 ml), cold fingers.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség