Szeretne újra bejelentkezni?
Watch glasses
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRG850/04EA 6220 HUF InStock
MURRG850/04 MURRG850/05 MURRG850/01 MURRG850/02 MURRG850/03
Watch glasses
Óraüvegek
Made of glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
With ground edges for covering beakers.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség