Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratory syringes, Dosys™ 150 series
Gyártó: SOCOREX ISBA
Dosys™
SOCO155.05100EA 11100 HUF InStock
SOCO155.05100 SOCO155.0310 SOCO155.0320 SOCO155.0510 SOCO155.0520 SOCO155.05200 SOCO155.05250 SOCO155.0501 SOCO155.05150 SOCO155.0530 SOCO155.0550 SOCO155.0330 SOCO155.0505 SOCO155.03100 SOCO155.0502 SOCO155.0305 SOCO155.0301
Laboratory syringes, Dosys™ 150 series
Fecskendők Orvosi fecskendők
These reusable borosilicate glass syringes have great chemical and shock resistance and can be used for infusing, diluting, aspirating and sampling.
  • Excellent fitting and liquid tightness (not gas tight)
  • Permanent, high visibility graduations
  • Glass Luer or metal Luer lock nozzle
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség