Szeretne újra bejelentkezni?
Centrifuge tubes
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRG132/01EA 190000 HUF InStock
MURRG132/01 MURRG131/71 MURRG138/01 525-0034
Centrifuge tubes
Csövek Centrifugacsövek
Soda glass.
  • Conical or cylindrical
  • With or without graduations and rim
  • Withstand forces up to 1300×g
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség