Szeretne újra bejelentkezni?
Spring tubing clips, SAMCO
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRL150/01EA 75200 HUF InStock
MURRL150/01 MURRL150/02
Spring tubing clips, SAMCO
Szorítók Csőszorítók
These spring tubing clips are made from chemical and stain resistant acetal copolymer and stainless steel.
  • Operates with parallel action to provide optimum closure of rubber and flexible PVC tubing
  • Size 8 accepts tubing up to 8 mm outside diameter
  • Size 12 accepts tubing up to 12 mm outside diameter
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség