Szeretne újra bejelentkezni?
Tubing clips
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
229-0589EA 10600 HUF InStock
229-0589
Tubing clips
Szorítók Csőszorítók
  • For rubber and flexible PVC tubing with an external diameter of up to 14 mm
  • Hinged side allows it to be clamped around the tubing already connected to the apparatus
  • Screw adjustment ensures fine flow control
  • Material is easy to clean, sterilisable, and resistant to most acids and alkalis
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség