Szeretne újra bejelentkezni?
Rods for clot detachment and extraction
Gyártó: KARTELL
Dispolab®
KART2652EA 8880 HUF InStock
KART2652
Rods for clot detachment and extraction
Üvegbotok
High impact PS, white.
Disposable shock-resistant PS rods for detaching and extracting clots.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség