Szeretne újra bejelentkezni?
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Gyártó: KARTELL
KART2004EA 78100 HUF InStock
KART2004
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Pumpák Hordópumpák
Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing
  • Complete with shank
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség