Szeretne újra bejelentkezni?
Slide mailers
Gyártó: MARIENFELD
MARI5610067EA 28700 HUF InStock
MARI5610067 MARI5600065
Slide mailers
Tárgylemeztartók postázáshoz
Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
  • Secure closure and space for 2/5 slides
  • Break resistant rails for easy accommodation
  • Transport of slides without contacting each other
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség