Szeretne újra bejelentkezni?
Adhesion slide, HistoBond® +S
Gyártó: MARIENFELD
HistoBond®
MARI0810501EA 206000 HUF InStock
MARI0810501
Adhesion slide, HistoBond® +S
Tárgylemezek Felületkezelt tárgylemezek
This adhesion slide has been designed for mounting tissue sections.
  • Autoclavable
  • Marking area
  • 90° ground edges
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség