Szeretne újra bejelentkezni?
Cuvettes for Fibrintimer®
Gyártó: KARTELL
KART2630EA 9850 HUF InStock
KART2630
Cuvettes for Fibrintimer®
Küvetták Speciális küvetták
Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
Tanúsítványok: IVD (in vitro diagnostic) certified
Szállítási információk: Supplied with 500 metallic mixers.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség