Szeretne újra bejelentkezni?
Multiple or single cuvette segments
Gyártó: KARTELL
KART1500EA 161000 HUF InStock
KART1500 KART1501
Multiple or single cuvette segments
Küvetták Speciális küvetták
These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Csomagolási információk: In cases of bulk segments (450) or 30 pre-racked segments (15).
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség