Szeretne újra bejelentkezni?
Fiberboard cryobox dividers, Revco
Gyártó: REVCO TECHNOLOGIES
REVC820049EA 1190 HUF InStock
REVC820049 REVC5958 REVC820100 REVC820081 REVC5960 REVC6212 REVC5959 REVC820025 REVC820064 REVC820016
Fiberboard cryobox dividers, Revco
Dobozok Kriogén tárolódobozok
Fiberboard cryobox dividers for ultra-low temperature and cryogenic freezers.
  • Used with fiberboard cryoboxes to divide box into grids for vial storage
  • Available in 4×4, 5×5, 7×7, 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség