Szeretne újra bejelentkezni?
Silver billet electrode, Orion™
Gyártó: Thermo Orion
Orion™
ORIO9780SCEA 85200 HUF InStock
ORIO9780SC
Silver billet electrode, Orion™
Elektródok További elektródok
These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes.
Internal reference: Ag/AgCl
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség