Szeretne újra bejelentkezni?
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Gyártó: Thermo Orion
Orion™ KNIpHE™
ORIO9121APWPEA 66900 HUF InStock
ORIO9121APWP ORIO9120APWP
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Elektródok pH-elektródok
This speciality electrode is ideal for performing accurate determinations of pH in meat matrices.
  • Surrounding stainless steel cutting blade eliminates breakage
  • Ag/AgCl double junction
Szállítási információk: Supplied with 60 ml bottle of electrode fill solution.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség