Nyomtat…
Sleeves for vacuum filtration
Gyártó: KARTELL
Kartell
KART420EA 10300 HUF InStock
KART420
Sleeves for vacuum filtration
NS tömítő madzsetták/csatlakozók Tömítő mandzsetta csiszolathoz
Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.