Szeretne újra bejelentkezni?
Cuvettes for spectrophotometers
Gyártó: Cole-Parmer
JENW035056EA 110000 HUF InStock
JENW035056 JENW035124 JENW035086 JENW035281 JENW035029 JENW035045 JENW035087 JENW035027 JENW035028 JENW035079
Cuvettes for spectrophotometers
Küvetták Spektrofotométer küvetták
Extensive range of cuvettes for spectrophotometry for measuring liquids.
Glass cuvettes are designed for the visible region whereas quartz cuvettes may be used in both the UV and visible regions.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség