Szeretne újra bejelentkezni?
Flakonok, szűknyakú, nyolcszögletű, csavaros kupakkal
Gyártó: Corning Life Science
Corning®
391-0435EA 87700 HUF InStock
391-0435 391-0432 391-0431 391-0430 391-0433 CORN431831 391-0434
Flakonok, szűknyakú, nyolcszögletű, csavaros kupakkal
Flakonok Műanyag flakonok
PET, átlátszó, natúr HDPE csavaros kupakkal.
  • A flakonak zsugorfóliázott tálcán, egy külső zacskóba vannak csomagolva a tisztaság biztosítása érdekében
  • A flakonok sterilek (SAL 10-6), és bizonyítvánnyal igazoltan pirogén mentesek
  • A flakonok megfelelnek az USP Class VI besorolásnak, és validáltan nem citotoxikusak és nem hemolitikusak
Ideális tároláshoz, táptalajokból, biológiai és egyéb vizes oldatokból történő mintavételhez. A PET alapanyagnak köszönhetően a flakon könnyű, törésálló és olyan átlátszó, mint az üveg. Szivárgásmentesen záró, tépőgyűrűvel ellátott HDPE csavaros kupakkal szállítjuk. Domború térfogat beosztások a térfogat közelítő mérésére.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség