Szeretne újra bejelentkezni?
Dropping bottles TK, glass
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRG731/02EA 2290 HUF InStock
MURRG731/02 MURRG731/01 MURRG731/03 MURRG730/02 MURRG730/03
Dropping bottles TK, glass
Flakonok Cseppentős üvegek
Glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substanzes
Drop bottles available in clear and amber glass format.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség