Szeretne újra bejelentkezni?
Jars, wide mouth, with screw cap
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRP202/26P515/35EA 51200 HUF InStock
MURRP202/26P515/35 MURRP202/25 MURRP202/23G808/08 MURRP202/24 MURRP202/23 MURRP202/22G808/07 MURRP202/24P515/35 MURRP202/21 MURRP202/22 MURRP202/26
Jars, wide mouth, with screw cap
Tárolóedények Üvegek, általános célokra
Jars, made of HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available complete with screw cap or without screw cap
Wide mouth universal containers for creams, semi solid substances, crystals, powders and granulates.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség