Szeretne újra bejelentkezni?
Jars, powder, tall
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRG805/08EA 22600 HUF InStock
MURRG805/08 MURRG805/A2 MURRG805/A3 MURRG805/03 MURRG805/02 MURRG805/A8 MURRG805/A7 MURRG805/07 MURRG805/A5 MURRG805/05
Jars, powder, tall
Tárolóedények Üvegek, általános célokra
Clear or amber glass, without cap
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
Perfect for sample collection, storing and transporting of powders, granulates, pastes or liquids.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség