Szeretne újra bejelentkezni?
Palette knife spatulas
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRL120/13EA 9080 HUF InStock
MURRL120/13 MURRL120/12 MURRL120/11 MURRL120/14 MURRL120/15
Palette knife spatulas
Spatulák
Palette knifes with parallel sided stainless steel blade and black PP handle. Autoclavable.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség