Szeretne újra bejelentkezni?
Funnels, mini
Gyártó: BOCHEM
BOCH8856EA 1480 HUF InStock
BOCH8856 BOCH8858 BOCH8857 BOCH8855
Funnels, mini
Tölcsérek Szűrőtölcsérek Szűrőtölcsérek
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség