Szeretne újra bejelentkezni?
Entomological forceps
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
232-0038EA 2200 HUF InStock
232-0038
Entomological forceps
Csipeszek
Stainless steel. Forceps for the collection of entomological specimens.
  • Guide pin helps to keep the tips aligned
  • Wide tips help to avoid damages of the specimen
  • Curved tips won't crush delicate larvae or eggs
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség