Szeretne újra bejelentkezni?
Forceps
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
232-0200EA 990 HUF InStock
232-0200 232-0037
Forceps
Csipeszek
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség