Szeretne újra bejelentkezni?
Forceps
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
232-0030EA 1420 HUF InStock
232-0030 232-0031 232-0033 232-0032 232-0199
Forceps
Csipeszek
Stainless steel.
  • Blunt, narrow flutes
  • For dissecting and general applications
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség