Szeretne újra bejelentkezni?
Iris scissors, for surgery
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURR1866/05EA 21600 HUF InStock
MURR1866/05
Iris scissors, for surgery
Ollók
Stainless steel, high grade. Straight, sharp scissors designed for the fine detail work of ophthalmic surgery.
Tanúsítványok: Comply with the essential requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség