Szeretne újra bejelentkezni?
Support clips
Gyártó: BOCHEM
BOCH582EA 12900 HUF InStock
BOCH582 BOCH590 BOCH600 BOCH583 BOCH580 BOCH596 BOCH581 BOCH584 BOCH595 BOCH591 BOCH593 BOCH599 BOCH597 BOCH594 BOCH598 BOCH592
Support clips
Szűrőkarika
These support clips are coated with ceramic inside.
  • For tubes and cylindrical vessels
  • With fitting
Rendelési információk: The shafts (rods) need to be ordered separately.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség