Szeretne újra bejelentkezni?
Forceps, SAMCO
Gyártó: MURRAY, S & CO LTD
MURRL760/01EA 18100 HUF InStock
MURRL760/01
Forceps, SAMCO
Csipeszek
  • Spring forceps for dissecting applications
  • Autoclavable to 125 °C
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség