Szeretne újra bejelentkezni?
Sample bottles, BHROTEST®
Gyártó: BEHR
behrotest®
719-1303EA 13400 HUF InStock
719-1303 719-1302 719-1301
Sample bottles, BHROTEST®
Flakonok Üvegek
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Glass sampling bottle with conical ground glass stopper,.
Tanúsítványok: Conforming to DIN 12036
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség