Szeretne újra bejelentkezni?
Homogeniser, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Gyártó: IKA (JANKE & KUNKEL )
ULTRA-TURRAX®
431-0190EA 474000 HUF InStock
431-0190 IKAA3720001 431-0184 431-0260 431-0186 431-0187 431-0183
Homogeniser, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizálók Asztali homogenizálók
Stand model, volume range 1 to 1500 ml. The T 18 digital drive unit offers a wide speed range from 3000 – 25 000 min-1 that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
  • Digital speed display
  • Electronic speed control and overload protection
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily
  • Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes
  • Error code display
Tanúsítványok: IP védelmi osztály a DIN EN 60529 szerint: IP 20
Szállítási információk: A homogenizáló szárakat és a tartozékokat külön szükséges megrendelni.
Megjegyzés: Note: Homogeniser will not operate without dispersing elements.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség