  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
spe-kromatografiai-szorbensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/54/18989754.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Silica gel sorbents, 80 - 200 mesh
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   APDP: N-(4-[p-azidosalicylamido]butyl)-3’-(2’-pyridyldithio) propionamide, membarane permeable
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Solid phase extraction as the sample preparation technique often requires stationary phases stable in the whole pH range. Styrene-divinylbenzene (SDB)...
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1,2 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
Katalógus szám: (ACRO360150500)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Silica gel, C4-RP, 8%C, ca. 1,5 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   PL-Wang resin, 1% DVB, 0,6mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   Bondesil™ NH2 bulk sorbent, 40 µm
1 - 8  of 16
  1  2  Következő