Szeretne újra bejelentkezni?
Metal half-cells
Gyártó: Mettler - Toledo
662-2093EA 70300 HUF InStock
662-2093 662-2094 662-2095
Metal half-cells
Elektródok pH-elektródok
Metal half-cells for Redox/ORP applications.
  • S7 sensor head offers flexibility and can easily be connected to any meter
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség